51387
MRSA Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Methicillin, Methicillin Selective Supplement, 2,6-Dimethoxyphenyl-penicillin, Staphcillin
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Staphylococcus spp.
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23)/t11-,12+,15-/m1/s1
chave InChI
RJQXTJLFIWVMTO-TYNCELHUSA-N
Aplicação
Componentes
Methicillin 2 mg
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?