Documentos Principais
1.03784
Millipore
Emulsão de gema de ovo
pasteurized, 50%, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Suspensão de gema de ovo, caldo EY, caldo de enriquecimento de gema de ovo
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
fonte biológica
chicken egg yolk
Nível de qualidade
Formulário
emulsion
embalagem
pkg of 10 × 100 mL
concentração
50%
técnica(s)
microbiological culture: suitable
densidade
1.02 g/cm3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A emulsão de gema de ovo é uma mistura de gema de ovo, tipicamente de ovos de galinha, e uma solução aquosa, geralmente salina ou solução salina tamponada com fosfato (PBS). É comumente usada na microbiologia e campos relacionados como um suplemento de crescimento para bactérias e outros microrganismos. A emulsão fornece uma mistura complexa de nutrientes, incluindo lipídios, aminoácidos e vitaminas, que promovem o crescimento de uma ampla variedade de microrganismos. A emulsão de gema de ovo pode ser adicionada a uma variedade de meios de cultura microbiana para melhorar o crescimento de bactérias fastidiosas que requerem nutrientes específicos ou fatores de crescimento adicionais. É particularmente útil para o cultivo de bactérias que precisam de colesterol para crescimento, como as espécies de Mycobacterium e algumas das bactérias anaeróbias.
Aplicação
A emulsão de gema de ovo é comumente usada para o cultivo de Mycobacterium tuberculosis e outras espécies de Mycobacterium, bem como para o crescimento de bactérias anaeróbias. Além disso, a emulsão de gema de ovo pode ser usada como um componente dos caldos de enriquecimento para melhorar a recuperação de patógenos de amostras de alimentos. A emulsão de gema de ovo também pode ser usada como um ingrediente em formulações de meios seletivos, como ágar de gema de ovo-polimixina, usado para o isolamento seletivo de bactérias anaeróbias de várias amostras.
Ligação
Substitui: 1.03784.0007
Nota de análise
Teste de esterilidade: estéril
Composição típica: Gema de ovo estéril 500 ml; NaCl 4,25 g; água destilada para um volume final de 1000 ml.
Teste de promoção do crescimento conforme a ISO 11133.
Emulsão de gema de ovo testada em ágar manitol-gema de ovo-polimixina (= ágar MYP) Art. 1.05267.
Crescimento
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
bom crescimento
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): sem limite
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): sem crescimento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): sem crescimento
Cor da colônia
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
rosa
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): amarelo
Precipitado
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
-
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): +
Incubação: 48 h, 30 °C; B. cereus 24-48 h, 30 °C.