44022
KPC ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
HiCrome™ ′Klebsiella pneumoniae carbapenemase′ Agar Base, HiCrome™ ′carbapenemase resistant Enterobacteriaceae′ Agar Base, HiCrome™ CRE Agar Base
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.0 g/L
peptone special, 15.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
veterinary
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Klebsiella spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)