17185
m-Enterococcus Agar, modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Membrane filter Enterococcus Agar, modified
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
cycloheximide, 0.05 g/L
esculin, 1 g/L
nalidixic acid, 0.25 g/L
pancreatic digest of gelatin, 10 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 15 g/L
yeast extract, 30 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?