1.05262
GranuCult® prime SLANETZ and BARTLEY agar including TTC
ISO 7899, for Enterococcus spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
filtration membrane Enterococcus selective agar, mEnteroccous agar, membrane filtration Enterococcus selective agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
SMWW Part 9230
ISO 7899
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
solubilidade
41.5 g/L
densidade volumétrica
580 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterococcus spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- GranuCult® offers superior granulated culture media
- Safe and sustainable due to reduced risks associated with fine dust and toxic substance inhalation, resulting in a safer work environment
- Excellent wettability, solubility, and free-flowing properties
- Convenient, with minimal component separation and clumping, even under warm or humid conditions
- High batch-to-batch reproducibility
- Prolonged shelf life of up to five years
- High number of test strains exceeding all regulatory demands
- Granulation technology allows many supplements to be included, with no need to add these separately
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3