Documentos Principais
1.08380
Millipore
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio
Color indicator. Supplement in culture media for the microbiological analysis of food and water samples
Sinônimo(s):
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio, TTC, TT, TPTZ, TTZ, Vermelho de tetrazólio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
334.80
Beilstein:
3923356
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Formulário
solid
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
243 °C (decomposition)
solubilidade
150 g/L
densidade volumétrica
230 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) é um corante amplamente usado para contagem de colônias microbianas em meios de cultura sólidos, sendo um componente-chave do sistema de filme seco reidratável usado para análise microbiológica de alimentos. Este corante é incolor na forma oxidada e vermelho quando reduzido por microrganismos devido à formação de formazan. Microrganismos vivos reduzem o teros de TTC por ação enzimática, formando formazan de cor vermelha que é mantido dentro de grânulos nas células.
Aplicação
O cloreto de 2,3,5-trifenil tetrazólio (TTC) é um indicador recomendado para análise microbiológica de alimentos.
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância seca): ≥ 98%
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Absorção máxima λmáx. (água): 245-248 nm
Absortividade específica A 1%/1 cm (λmáx; 0,01 g/l; água; calculada em substância seca): ≥ 770
Teste por TLC: passa no teste
Perda na secagem (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0,5%
Adequação para testar a germinabilidade de sementes: passa no teste
Adequação para microbiologia: passa no teste
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ilkin Yucel Sengun et al.
Food science and biotechnology, 29(3), 401-408 (2020-04-08)
In the present study, variety of fruit vinegars were investigated in terms of their physicochemical, microbiological and bioactive properties. Total phenolic and flavonoid contents were in the range of 933-1162 mg GAE/L and 66.64-470.86 mg/L in terms of catechin equivalents, respectively. During