Documentos Principais
1.09293
Millipore
Reagente de KOVACS para indol
for detecting microbial indole in the identification of indole-positive and indole-negative microorganisms, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Reagente de Kovac, Reagente de Kovac s para indois, Reagente indol, Solução de 4-(Dimetilamino)benzaldeído
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 100 mL
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
cor
yellow
pH
<1 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 36 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Descrição geral
O reagente de Kovac é um reagente bioquímico composto por n-butanol, ácido clorídrico e 4-dimetilaminobenzaldeído. É usado para a detecção de microrganismos produtores de indol. O triptofano é abundante na peptona digerida de tripticalle. Alguns microrganismos podem clivar o triptofano para produzir ácido pirúvico, amônia e indol. O indol então reage com o 4-dimetilaminobenzaldeído para formar um corante vermelho escuro. Como o triptofano também fornece uma reação de cor com 4 dimetilaminobenzaldeído, ele deve ser separado do indol. Isso é obtido extraindo seletivamente o indol com butanol.
Aplicação
O reagente indol de Kovac é usado para a detecção de indol que produz microrganismos em alimentos e bebidas e amostras ambientais. Ele é adequado para a identificação de E. coli.
Armazenamento e estabilidade
Nenhum recipiente de metal. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha longe do calor e das fontes de ignição
Nota de análise
Formação de indol (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Formação de indol (Proteus vulgaris ATCC 8427): +
Formação de indol (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Testado em caldo de DEV-triptofano art. n.º 1.10694. (após incubação por 24 h.; 35 °C aeróbia).
Outras notas
A solução reagente deve ser armazenada no escuro no refrigerador, caso contrário ela pode ficar marrom e não pode ser usada.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
36 °C