1.11350
Bactident™ Kovac′s Indole reagent
Available in a practical dropper bottle, for Escherichia coli
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent according to Kovac, Indole reagent, Indole test reagent
descrição
Bactident™ E. coli 1.13303
Formulário
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
210 days
Características
ready-to-use
composição
(n-Butanol; Hydrochloric acid; 4 dimethylaminobenzaldehyde)
embalagem
pkg of (1 x 30 ml, Plastic bottle)
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 36 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Proteus vulgaris ATCC 8427: +
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: -
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: DEV-Tryptophan broth.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
36 °C
Artigos
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Technical article on Cultivation of Shigella