40560
Oxidase Test Strips
suitable for agriculture, clinical testing, environmental, food and beverages, pharmaceutical, microbiology and specific enzyme detection
Sinônimo(s):
Cytochrome oxidase activity
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Oxidase Strips, suitable for microbiology
Agency
according to ISO 9308-1:2014
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
package of 100 strips
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Componentes
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
On the Trail of Campylobacter
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.