1.13303
Bactident™ E. coli
suitable for detection
Sinônimo(s):
Test on E. Coli
About This Item
Produtos recomendados
Características
ready-to-use
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Bactident™
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
entrada
sample(s) (environmental)
water
aplicação(ões)
detection
environmental
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: -
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Indole formation
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: +
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Informações legais
Palavra indicadora
Danger-Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
36 °C