Documentos Principais
1.04140
Millipore
Singlepath® Salmonella
suitable for lateral flow assay, input: food(s), for Salmonella spp.
Sinônimo(s):
Teste rápido de alimentos para Salmonella
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.24
Agency
according to AOAC® PTM
Nível de qualidade
linha de produto
Singlepath®
prazo de validade
15 mo.
embalagem
pack of 25 strips
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Citrobacter spp.
Salmonella spp.
Descrição geral
O Singlepath® Salmonella é um teste diagnóstico rápido, projetado para detectar bactérias Salmonella em várias amostras de alimentos. A Salmonella é um gênero bacteriano que pode causar infecções humanas, levando a sintomas como diarreia, febre e cólicas abdominais.O Singlepath® Salmonella é um teste rápido imunocromatográfico baseado em anticorpos marcados com ouro para detectar a presença de um antígeno específico, nesse caso, as bactérias Salmonella. O teste inclui uma tira de membrana de nitrocelulose revestida com anticorpos específicos para antígenos de Salmonella. Quando a amostra é aplicada à tira de teste, todos os antígenos de Salmonella presentes se ligam aos anticorpos na tira, revelando uma linha de teste visível. O teste leva aproximadamente 20 minutos para ser concluído e os resultados são interpretados com base na presença ou na ausência da linha de teste. O limite de detecção pode ser considerado menos de uma unidade formadora de colônia em uma amostra de 25 g de alimento, dependendo do sorogrupo. Não é necessário nenhum gasto de equipamento adicional.
Aplicação
SINGLEPATH® Salmonella é um teste imunocromatográfico rápido destinado ao uso em laboratórios de microbiologia que analisam alimentos e rações para animais para detecção qualitativa presuntiva de Salmonella spp. em matrizes alimentícias, como carnes (carne bovina moída crua e carne de peru moída crua), temperos (pimenta-do-reino), laticínios (leite desnatado em pó), alimentos secos (coco) e frutos do mar (camarão descascado cozido congelado).
Características e benefícios
  • Método rápido e confiável
  • Alta sensibilidade e especificidade comparadas aos métodos de cultura convencionais
  • Pode ser realizada sem a necessidade de equipamento ou pessoal especializado.
Ligação
Substitui: 1.04140.0002
Nota de análise
Teste de desempenho (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): +
Teste de desempenho (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Teste de desempenho (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Teste de desempenho (Citrobacter freundii ATCC 8090): -
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
SINGLEPATH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.