Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
10107BC
Millipore
1-2 Test® Kit
suitable for Immuno-diffusion assays for Food and Beverages applications
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
Nome do produto
1-2 teste®,
Agency
AOAC® 989.13 (OMA)
linha de produto
1-2 Test®
prazo de validade
6‑13 mo.
embalagem
pkg of 72
fabricante/nome comercial
1-2 Test®
BioControl Systems 10107-72
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
O teste 1-2 Test é um método qualitativo rápido para a detecção de Salmonella móvel em amostras de alimentos, ingredientes alimentares e ambientais. Ele é baseado na observação de Salmonella imobilizada em meio de motilidade por anticorpos polivalentes contra antígenos H (flagelares). Imobilização dos resultados de Salmonella móvel no desenvolvimento de uma banda bem definida de células por tecnologia ImmunoBand. Como método de análise oficial da AOAC, o teste 1-2 Test é um dos métodos rápidos mais simples disponíveis para a detecção de Salmonella.
Aplicação
Método oficial AOAC 989.13
Características e benefícios
Nenhum equipamento é necessário para ler os resultados
Componentes
  • Unidades de teste
  • Anticorpo
  • Solução de iodo-iodeto
  • Bandejas de teste
Princípio
O ensaio incorpora tecnologia de imunodifusão para proporcionar resultados precisos e rápidos seguindo um simples protocolo de enriquecimento de 1 ou 2 etapas. Se presente, a Salmonella se desloca através dos meios de motilidade e, ao mesmo tempo, anticorpos específicos contra a Salmonella se difundem no meio a partir da direção oposta. Os anticorpos se ligam ao antígeno-alvo de Salmonella para formar uma imunobanda visualmente aparente, indicando um resultado positivo do teste.
Método de teste
Imunodifusão
Informações legais
1-2 Test is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
1-2 Test® for Salmonella