66006BC
SimPlate® Campylobacter CI
BioControl, Detection and quantification of Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in poultry rinses and meat
Sinônimo(s):
Campy
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic vial (containing dehydrated culture media)
tamanho
100 tests
Formulário
dry powder
prazo de validade
6‑18 mo.
Características
fluorescent indicator
embalagem
container of 100
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 66006-100
condição de armazenamento
dry media
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with SimPlate (65009BC)
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
Campylobacter spp.
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Proprietary chromogenic media and patented plating device with isolation wells combine to produce easily counted results in just 48 hours.
- While the traditional agar plate reference method requires the use of 4 Campy CEFEX agar plates to analyze 1 mL sample, SimPlate Campylobacter has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
Componentes
Método de teste
Outras notas
Informações legais
configurado para
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.