Documentos Principais
66003BC
Millipore
Contagem total em placa SimPlate®
BioControl, Quantitative results for total aerobic bacteria from food and environmental samples in just 24 hours
Sinônimo(s):
CTP, única
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Materiais:
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Características:
fluorescent indicator
Materiais
plastic vial (containing dehydrated culture media)
tamanho
500 tests
Agency
AOAC® PTM
Formulário
dry powder
prazo de validade
3‑18 mo.
Características
fluorescent indicator
embalagem
container of 100
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 66003-100
BioControl Systems 66003-500
condição de armazenamento
dry media
técnica(s)
cell counting: suitable (total aerobic microorganisms)
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with SimPlate (65009BC)
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
O SimPlate para o método de contagem total em placa (CTP) é usado para detectar e quantificar os microrganismos aeróbios totais em alimentos. O meio/mistura de amostra é dispensado no dispositivo SimPlate e incubado por 24 a 28 h. A contagem total de microrganismos aeróbios na placa é determinada pela contagem dos poços fluorescentes e consulta à tabela de conversão do SimPlate. O dispositivo SimPlate é embalado separadamente.
Características e benefícios
  • Rápida contagem de bactérias aeróbias totais
  • Resultados fáceis de ler
  • Enquanto outros métodos requerem o plaqueamento de amostras em duplicata, o SimPlate foi validado para fornecer resultados equivalentes usando apenas uma placa. Juntamente com uma redução nas diluições da amostra necessárias, que é possível devido à grande amplitude de contagem da placa (1-738), o SimPlate reduz o número de testes necessários para cada amostra, ajudando a reduzir o custo global dos testes.
Componentes
2 pacotes com 50 frascos de teste único (66003-100) ou 1 pacote com 50 frascos para vários testes (10 testes/frasco) (66003-500)
Método de teste
Tecnologia de detecção binária®
Outras notas
Obrigatório para o uso: Dispositivo SimPlate (65009BC), recomendado para o uso: Suplemento A (63011BC)
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • SimPlate Total Plate Count (TPC) Single Dose Fill, Irradiated, 100 test
  • SimPlate Total Plate Count (TPC) Multi Dose Fill, Irradiated, 500 test
necessário, mas não fornecido
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6