Documentos Principais
60038BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
Nome do produto
VIP® Gold Salmonella, BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples
Agency
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
linha de produto
VIP®
Formulário
liquid
prazo de validade
3‑9 mo.
embalagem
pkg of 40
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 60038-40
VIP®
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
VIP Gold for Salmonella is a single-step visual immunoassay for the detection of motile and non-motile Salmonella species in select food and environmental samples. Each device contains a proprietary reagent system, which forms a visually apparent antigen-antibodychromogen complex if Salmonella is present. The test is intended for use by laboratory personnel with appropriate microbiology training.
Aplicação
  • AOAC Official Method of Analysis 999.09
  • AOAC Performance Tested Method 031801
Características e benefícios
  • Fast Results: Next day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
  • Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
  • Advanced Technology: The cutting edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines and easy to read positive/negative results without the need for a reader.
Componentes
  • One foil pouch of 40 tests
  • Extraction reagents
Compatibilidade
BioControl VIP Gold
Método de teste
Visual Immunoprecipitate
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Adhesive Coated Clear Polyester Backing 0.005”
  • Absorbent Blotter Sheet
  • VIP® Prefilter Sample Pad, Cut
  • VIP® Salmonella Gold Colloid Label Pad
  • VIP® Salmonella Gold Reaction Membrane
  • Desiccant, 14g
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4