60036BC
VIP® Gold EHEC Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
VIP® Gold EHEC, BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Agency
AOAC® (OMA)
Health Canada
linha de produto
VIP®
Formulário
solid
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 40
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 60036-40
VIP®
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Validated for a wide variety of matrices including raw beef, produce, fruit juices and more.Harmonized enrichment protocol with BioControl GDS for E. coli O157:H7 and Shiga Toxin Genes assays allowing for easy PCR-based verification of test results from the same enriched sample.Validated for testing of 375g composite samples of raw beef trim and ground beef.
Componentes
Princípio
Método de teste
Informações legais
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.