71019BC
Assurance® GDS MPX ID for Top STEC Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GDS MPX ID for Top STEC, BioControl, Molecular based secondary screening PCR test for the detection and identification of "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food and environmental samples
Agency
AOAC® (PTM)
Nível de qualidade
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 52 tests
fabricante/nome comercial
Assurance GDS®
BioControl Systems 71019-52
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Designed specifically to follow GDS MPX Top STEC assays
- Identification of the specific O serogroup(s) responsible for the positive STEC result and verifies that all targets relevant to the definition of a Top 6 STEC (eae, stx and O group) are present within a single organism
- Confirm isolated colonies from samples presumptive positive for Top 6 STEC
- Utilizes the same single-step mEHEC® enrichment media common to all BioControl methods for Salmonella, E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
- Only 14 hours from start to finish
Componentes
- MPX Group 1 STEC Amplification Tubes
- MPX Group 2 STEC Amplification Tubes
- Top 6 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
Método de teste
Informações legais
configurado para
necessário, mas não fornecido
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)