60037BC
VIP® Gold Listeria spp. Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
Sinônimo(s):
Lateral flow test
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
VIP® Gold Listeria, BioControl®, Lateral flow test for detection of Listeria in food and environmental samples
Agency
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
linha de produto
VIP®
Formulário
solid
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 40
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 60037-40
VIP®
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Fast Results: Next-day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
- Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
- Advanced Technology: The cutting-edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines, and easy-to-read positive/negative results without the need for a reader.
Componentes
Princípio
Método de teste
Informações legais
Somente componentes do kit
- Desiccant, 14g
necessário, mas não fornecido
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.