Documentos Principais
35044BC
Millipore
VIP® Gold Listeria Positive Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
prazo de validade
22 mo.
Nível de qualidade
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
Componentes
One bottle, 5.0ml
Compatibilidade
BioControl, For use with VIP® Gold
Método de teste
Lateral Flow
Informações legais
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2