Documentos Principais
34762BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria Positive Control
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinônimo(s):
Positive Control for PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
Nome do produto
GDS Positive Control for Listeria, BioControl, For use with GDS Listeria
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
embalagem
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 34762-250
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
GDS Positive Control for Listeria is used with GDS Listeria Tq assays, which are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Listeria in food and environmental samples.
Aplicação
GDS Positive Control for Listeria is used for confirmation of Listeria spp. detection in Assurance® GDS assays.
Componentes
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)