34746BC
Assurance® GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinônimo(s):
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
24 mo.
embalagem
vial of 1.2 mL (sufficient for 100 tests)
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 34746-100
condição de armazenamento
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with BioControl GDS
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Método de teste
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)