34726BC
Assurance® GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Sinônimo(s):
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS
Nível de qualidade
prazo de validade
24 mo.
embalagem
vial of 1.2 mL (sufficientfor 100 tests)
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 34726-100
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Compatibilidade
Método de teste
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)