Documentos Principais
73074BC
Millipore
Assurance® GDS Vapor-Lock PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Sinônimo(s):
Mineral Oil for PCR Sample Prep
About This Item
Código UNSPSC:
41116135
NACRES:
HA.03
Nome do produto
GDS Vapor-Lock, BioControl, For use with GDS
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 30 tests
prazo de validade
1‑5 yr
embalagem
vial of 1.2 mL
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 73074-30
condição de armazenamento
room temperature (Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with BioControl GDS
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
GDS Vapor-Lock (or mineral oil) is a hydrophobic, low-viscosity PCR encapsulation barrier. It is compatible with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q (RGQ) thermocycler.
Aplicação
GDS Vapor-Lock is intended for use with positive control samples only. It minimizes the potential for the release of the amplified DNA into the laboratory environment.
Componentes
One vial, 1.3 mL, sufficient for 30 tests
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
437.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
225.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)