34724BC
GDS Resuspension Buffer Tq
BioControl, For use with GDS, bottle of -70 mL
Sinônimo(s):
Buffer for PCR sample preparation
About This Item
Produtos recomendados
prazo de validade
36 mo.
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 34724-100C
embalagem
bottle of -70 mL
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Categorias relacionadas
Descrição geral
GDS Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation of food samples with GDS assays. GDS is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
Aplicação
GDS Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation of food samples with GDS assays.
Componentes
One bottle, 70 mL
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?