Key Documents
MMSB10025
Millipore
Swab em frasco com tampão fosfato
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
Sinônimo(s):
Tampão neutralizante
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
Materiais
Dacron swab(s)
polyethylene cap
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Nível de qualidade
embalagem
box of 25 units
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
compatibilidade
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O swab no frasco com tampão fosfato contém um agente neutralizante para combater os efeitos adversos de compostos residuais de cloro ou amônio quaternário que possam estar presentes em superfícies após a higienização. O swab no frasco é usado para medir os níveis de micróbios em superfícies lisas ou irregulares.
Aplicação
O swab no frasco com tampão fosfato pode ser usado em diversas aplicações na produção de alimentos, estabelecimentos de manipulação de alimentos e outras instalações para avaliar a eficácia das medidas de saneamento usadas para eliminar a contaminação microbiana. Esses swabs são usados em laboratório clínico, monitoramento ambiental, alimentos e bebidas e monitoramentos de água
Adequação
Swab de monitoramento ambiental em tampão fosfato
forma física
Identificação por cor: Transparente
Informações legais
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Swabs and SwabChecks Yeast & Mold Swab Kit
Z699403
Swabs and SwabChecks
Swabs and SwabChecks Polywipe Sponge
Z699497
Swabs and SwabChecks
Swabs and SwabChecks Total Count Swab Kit
Z699381
Swabs and SwabChecks