Documentos Principais
MY0010025
Millipore
Amostrador para leveduras e bolores
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Sinônimo(s):
Amostrador de teste amarelo de leveduras e bolores, meio m-Green
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NA.74
Materiais
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Nível de qualidade
Formulário
solid (ready-to-use)
embalagem
box of 25 units
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibilidade
Incubator
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O amostrador de leveduras e bolores fornece um meio para análise simples, rápida e eficiente de amostras de água para leveduras e bolores. Esta técnica elimina a necessidade de equipamentos e materiais incômodos e caros associados às técnicas de teste tradicionais. O amostrador de teste contém meio m-Green para recuperação de leveduras e bolores.
Aplicação
O amostrador de leveduras e bolores é usado para detectar leveduras e bolores em amostras como águas de processo, águas HP, matérias-primas e superfícies de equipamentos
Embalagem
Pás
Adequação
Teste de amostrador de levedura e bolores
Especificações
Temperatura de incubação: 28–32 °C
Tempo de incubação: 24–72 h
forma física
Identificação por cor: Amarelo
Nota de análise
As colônias de leveduras têm aspecto acetinado, opaco, de cor branca ou podem ficar verdes ao longo do tempo. As colônias de bolores são brancas, verdes ou marrons/pretas e filamentosas. Podem surgir colônias bacterianas, mas geralmente elas são menores e mais brilhantes e transparentes que as colônias de leveduras.
Microrganismos-alvo: Leveduras e bolores
Organismos de controle de qualidade
Levedura Fleischmann (Saccharomyces cerevisiae) Recuperação ≥80%
Outras notas
Entre em contato com a assistência técnica para informações sobre a vida útil.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3