Documentos Principais
MSSK10025
Millipore
Kit de teste para contagem total com HPC
The HPC Red Test Kit contains Red Test Sampler (MHPC10025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.85
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
adequação
aerobic bacteria
molds
yeasts
Descrição geral
O kit de teste por swab é um sistema autônomo, que incorpora amostradores de contagem total de placas heterotróficas (HPC) e unidades contendo 18 ml de tampão fosfato estéril onde os conjuntos de swab são encaixados. O sistema foi projetado para uso como testes por swab para medir os níveis bacterianos em superfícies planas ou irregulares. Podem ser usados em diversas aplicações na produção de alimentos, estabelecimentos de manipulação de alimentos e outras instalações para avaliar a eficácia das medidas de saneamento usadas para eliminar a contaminação microbiana. As unidades de tampão contêm agentes neutralizantes para reverter os efeitos adversos de quaisquer compostos residuais de cloro ou amônio quaternário que possam estar presentes nas superfícies após a higienização. O kit contém 25 testadores por imersão + 25 swabs
Aplicação
O kit de teste por swab MHPC possibilita um monitoramento rápido e fácil da contagem total de bactérias aeróbias em alimentos e bebidas, água de unidades odontológicas, dialisados, produtos farmacêuticos e cosméticos.
Nota de análise
As colônias aparecem brilhantes e translúcidas ou transparentes. As cores variam de incolor a branco, amarelo-creme ou ocasionalmente pigmentado.