Documentos Principais
MC0010025
Millipore
Amostrador Coli-Count
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
Sinônimo(s):
Amostrador de testes Coli Count azul, Meio para coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Nível de qualidade
linha de produto
Coli-Count
embalagem
box of 25 units
fabricante/nome comercial
Coli-Count
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibilidade
Incubator
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
O amostrador Coli-Count oferece um meio para análise microbiológica simples, rápida e eficiente de amostras de água. Esta técnica elimina a necessidade de equipamentos e materiais incômodos e caros associados às técnicas de teste tradicionais. O amostrador de testes Coli Count azul tem um meio de coliformes exclusivo para recuperação de organismos coliformes.
Aplicação
As amostras Coli-Count são usadas para detectar bactérias coliformes em água ambiental, água de torres de resfriamento, água de processos, água de grau laboratorial e para eletrônica, água para diálise e produtos de bebidas e alimentos.
Embalagem
Pás
Adequação
Teste com amostrador por imersão de coliformes
Especificações
Temperatura de incubação: 35 °C ± 2
Tempo de incubação: 22–24 h
forma física
Identificação por cor: Azul
Nota de análise
As colônias de coliformes são azuis ou azuis/verdes. As colônias de não coliformes podem ter cor verde, cinza ou creme.
Microrganismos-alvo: Espécies de coliformes
Organismos de CQ
Organismos de esgoto de água de efluente primário, E. aerogenes, E. coli, P. aeruginosa; Recuperação ≥80%
Outras notas
Entre em contato com a assistência técnica para informações sobre a vida útil.
Informações legais
Coli-Count is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3