MYSK10025
Kit de teste de leveduras e bolores
for yeasts, for molds
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
Produtos recomendados
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Nível de qualidade
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O kit de teste por swab é um sistema autônomo, que incorpora amostradores de leveduras e bolores, além de unidades contendo 18 ml de tampão fosfato estéril onde os conjuntos de swab são encaixados. O sistema foi projetado para uso como testes por swab para medir os níveis de leveduras e bolores em superfícies planas ou irregulares. O kit de teste por swab de leveduras e bolores possibilita um monitoramento rápido e fácil de leveduras e bolores em alimentos e bebidas, água de unidades odontológicas, dialisados, produtos farmacêuticos e cosméticos. As unidades de tampão contêm agentes neutralizantes para reverter os efeitos adversos de quaisquer compostos residuais de cloro ou amônio quaternário que possam estar presentes nas superfícies após a higienização. O kit contém 25 testadores por imersão + 25 swabs
Aplicação
O kit de teste de leveduras e bolores por swab possibilita um monitoramento rápido e fácil de leveduras e bolores em alimentos e bebidas, água de unidades odontológicas, dialisados, laboratórios clínicos, produtos farmacêuticos e cosméticos.
Nota de análise
As colônias de leveduras têm aspecto acetinado, opaco, de cor branca ou podem ficar verdes ao longo do tempo. As colônias de bolores são brancas, verdes ou marrons/pretas e filamentosas. Podem surgir colônias bacterianas, mas geralmente elas são menores e mais brilhantes e transparentes que as colônias de leveduras.