Z699063
Total Count Broth with TTC
pack of 50 × 2 mL
Sinônimo(s):
agar and broth, agar broth, broth media
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
embalagem
pack of 50 × 2 mL
fabricante/nome comercial
Maine Mfg 10496113
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All bacteria develop on Total Count Media with indicator and produce a red color as a result of the precipitation of formazan following the reduction of 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) by bacteria.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)