Documentos Principais
MHA000P2S
Millipore
Caldo para contagem de microrganismos heterotróficos em placa
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
Sinônimo(s):
Caldo m-HPC
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
técnica(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
clear tan to light amber
entrada
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
heterotrophic bacteria
Descrição geral
Heterótrofos são organismos que requerem uma fonte externa de carbono orgânico para o crescimento, incluindo bactérias, leveduras e bolores. A contagem de placas heterotróficas (HPC), anteriormente conhecida como contagem de placas padrão, é um procedimento para estimar o número de bactérias heterotróficas vivas na água.{14} Este teste pode fornecer informações úteis sobre a qualidade da água e dados que corroboram a relevância dos resultados de testes de coliformes. O caldo para contagem de microrganismos heterotróficos em placa pode ser utilizado para a determinação de bactérias através do método de filtro de membrana. A digestão péptica do tecido animal é uma fonte de nutrientes para organismos que não são altamente exigentes. A gelatina é utilizada pelos microrganismos por meio de um mecanismo proteolítico. A adição de glicerol ao meio basal fornece uma fonte de carbono e de energia
Aplicação
O caldo m-HPC é usado para a recuperação de bactérias heterotróficas estressadas encontradas em vários tipos de água. Também é adequado para amostras de água com contagens baixas. Cerveja, água engarrafada, cidra, isotônicos e vinho. O meio tem aplicações nos setores clínico, de cosméticos, análise ambiental, de alimentos e bebidas e CQ industrial.
Embalagem
Ampolas de plástico de 2 ml
Especificações
Métodos padrão para análise de água e águas residuais
Temperatura de incubação: 30–35 °C
Tempo de incubação: 48–72 h
Nota de preparo
Antes do uso, aquecer o meio a 30-50 °C até se tornar líquido. Não utilize forno microondas.
Meio de cultura
m-HPC
Nota de análise
As colônias têm aspecto transparente a branco cremoso, sendo que algumas podem produzir pigmento
Microrganismos-alvo: Contagem total
Organismos para CQ
E. coli (ATCC 25922)
S. epidermidis (ATCC 14990)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Standard plate count methodology: a new membrane filter procedure for potable water and swimming pools
Taylor R and Geldreich EE
J. Amer. Water Works Assoc., 71 (1979)