1.44022
Hycon® Contact Slides
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Histidine, Polysorbate 80, for bacteria, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 or 100 units, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
CASO agar, Hycon® Contact Slides TC-y, Soybean Casein Digest Agar, TSA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
prazo de validade
6 mo.
Características
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
embalagem
pack of 100 units
pack of 20 units
double packed of 20 or 100 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
condição de armazenamento
protect from light (Tightly closed. Dry)
pf
>95 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
molds
yeasts
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.