1.44228
Tiras de ágar Hycon prontas para uso
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
composição
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
embalagem
double packed of 40 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
pf
>95 °C
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.