XNACRL
Extract-N-Amp™ Cellular RNA Lysis Buffer
Optimized for rapid cell lysis and RNA stabilization
Sinônimo(s):
RNA extraction buffer, RNA isolation buffer, RNA lysis buffer
Formulário
liquid
condição de armazenamento
OK to freeze (-10 to-25°C)
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
adequação
suitable for PCR (suitable for RT-qPCR)
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Aplicação
- The Extract-N-AmpTM Cellular RNA Lysis buffer is suitable for direct use with
- qRT-PCR
- RT-LAMP
- NGS library preparation
Características e benefícios
- From cell lysis to qRT-PCR in 15 minutes
- High Throughput and automation-friendly
- No RNA purification or clean up necessary
- No columns, heat, or centrifugation necessary
- Compatible with both adherent and non-adherent mammalian cell types
- Sensitivity range: 10-100k cells •May be paired with DNase I to ensure removal of DNA for more sensitive processes
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Somente componentes do kit
- Extract-N-AMP Cellular RNA Lysis buffer 5ML, 50ML
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)