T4174
Solução de tripsina-EDTA
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Sinônimo(s):
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
peso molecular
23.4 kDa
concentração
10 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Trypsin-EDTA solution is used for the following applications:
- Used as a supplement in cell culture for their maintenance
- In harvesting cells grown to confluence
- to detach lentivirus-transduced macrophages
Ações bioquímicas/fisiológicas
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1