Key Documents
10104159001
Roche
DNase I
grade II, from bovine pancreas
Sinônimo(s):
Desoxirribonuclease, Desoxirribounucleato 5′-oligonucleotídeo-hidrolase
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
forma
lyophilized
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
DNA extraction: suitable
pH ideal
~7.0
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A desoxirribonuclease I (DNase I) pancreática bovina é uma nuclease que interage com a fenda menor do DNA e apresenta uma especificidade relativamente baixa. A proteína é composta de duas folhas β centrais, cada uma com seis fitas β. Essa estrutura está cercada de extensas regiões de alça e α-hélices. Essa enzima tem estrutura similar à da exonuclease III. A DNase I é uma das endonucleases originadas de mamíferos mais bem caracterizadas. É uma endonuclease específica para fita dupla que requer cátions bivalentes para máxima atividade.
Aplicação
Procedimentos de isolamento para proteínas (p.ex., proteínas de membrana).
A desoxirribonuclease I (DNase I) pancreática bovina foi usada para:
  • Isolamento de células de amostras de pulmão, pele e tumor
  • Extração de DNA bacteriano de células bacterianas vivas resistentes à DNase I †
Definição da unidade
Uma unidade é a atividade enzimática que causa um aumento de absorbância de 0,001 por minuto nas condições do ensaio.
Nota de preparo
Ativador: Ca2+ (0,12 mM) em combinação com Mg2+ aumenta a atividade [Laskowski (1971); Melgar e Goldthwait (1968)].
Concentração de trabalho: 1 mg/ml
Não agite em vórtex durante a dissolução!
Condições de armazenamento (solução de trabalho): Reconstituída em água, a solução pode ser mantida por 2 a 3 dias a 2 ºC a 8 °C. Não centrifugue durante a dissolução. Observação: Dissolva pelo menos 1 mg/ml.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Ting Zhou et al.
Nature, 583(7817), 609-614 (2020-06-26)
Cytokines were the first modern immunotherapies to produce durable responses in patients with advanced cancer, but they have only modest efficacy and limited tolerability1,2. In an effort to identify alternative cytokine pathways for immunotherapy, we found that components of the
Alejandro A Pezzulo et al.
Applied and environmental microbiology, 79(19), 5936-5941 (2013-07-23)
Human lungs are constantly exposed to bacteria in the environment, yet the prevailing dogma is that healthy lungs are sterile. DNA sequencing-based studies of pulmonary bacterial diversity challenge this notion. However, DNA-based microbial analysis currently fails to distinguish between DNA
James Cahill et al.
Bio-protocol, 10(6), e3551-e3551 (2021-03-05)
Nucleotide-sugar transporters (NSTs) facilitate eukaryotic cellular glycosylation by transporting nucleotide-sugar conjugates into the Golgi lumen and endoplasmic reticulum for use by glycosyltransferases, while also transferring nucleotide monophosphate byproducts to the cytoplasm. Mutations in this family of proteins can cause a
Mitsuteru Natsuizaka et al.
American journal of cancer research, 4(1), 29-41 (2014-02-01)
Insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP3), a hypoxia-inducible gene, regulates a variety of cellular processes including cell proliferation, senescence, apoptosis and epithelial-mesenchymal transition (EMT). IGFBP3 has been linked to the pathogenesis of cancers. Most previous studies focus upon proapoptotic
M Salimi et al.
Clinical and experimental dermatology, 41(5), 552-556 (2016-01-26)
Studying skin immune cells under various pathophysiological conditions is vital for understanding the nature of cutaneous inflammatory responses. Available methods of isolating cells from the skin have relatively low yield or require in vitro culture. To increase the effective isolation