Key Documents
34761BC
Millipore
GDS Positive Control for Salmonella
BioControl, For use with GDS Salmonella
Sinônimo(s):
Positive Control for PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116135
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
embalagem
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 34761-250
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
GDS Positive Control for Salmonella is used with the GDS Salmonella Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Salmonella in food and environmental samples.
Aplicação
GDS Positive Control for Salmonella is used for confirmation of Salmonella spp. detection in Assurance® GDS assays.
Componentes
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)