Documentos Principais
58469AST
Supelco
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Chiral HSA Analytical Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC CHIRALPAK® HSA, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L79
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
human serum albumin phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
A coluna CHIRALPAK HSA, que usa a albumina sérica humana como seletor quiral, é altamente seletiva para racematos ácidos, de preferência ácidos fracos e fortes, compostos zwitteriônicos e não protolíticos (neutros). Tampões de fosfato (normalmente com 0,01-0,1 M, pH 5-7) com adição de modificadores orgânicos, são usados como fases móveis. A enantiosseletividade e a retenção podem ser reguladas alterando a composição da fase móvel. No entanto, o uso primário da CHIRALPAK HSA destina-se a estudos de ligação rápida de fármaco/proteínas (1). Para calcular a % de ligação de proteínas, meça o tempo de retenção de um composto não retido (t0) e do composto de interesse (t) na coluna CHIRALPAK HSA. Em seguida, use a equação do fator de capacidade:
k = (tr - t0)/tr
para calcular a % de ligação proteica (P):
P = 100k/(k+1)
Diferentes tipos de fases móveis podem ser usados. Uma fase móvel consistindo de 6% de 2-propanol em tampão fosfato de potássio 20 mM, com pH 7,0, fornece dados com boa correlação com os dados da literatura. As condições de fase móvel devem ser escolhidas para se adequarem aos medicamentos a serem testados, ou seja, para medicamentos de alta ligação proteica, uma fase móvel com maior poder de eluição pode ser necessária para reduzir os tempos de retenção.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9a edição, McGraw-Hill: Nova York, 1996; pp 1712-1792.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)