Documentos Principais
58150AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de cromatografia quiral AGP
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L41
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
glycoprotein, alpha1- phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Hermansson descreveu o uso de proteínas naturais imobilizadas em um suporte de sílica para separações quirais em 1983 (1). As proteínas contêm um grande número de centros quirais de uma configuração, e muitos outros sítios que contribuem para o processo geral de retenção. O CHIRALPAK AGP tem a maior amplitude de seletividade de todas as fases proteicas disponíveis no momento. A fase CHIRALPAK AGP utiliza a α1-glicoproteína ácida (AGP) como seletor quiral imobilizado em partículas de sílica de 5 μm. A AGP ligada é uma proteína muito estável que tolera solventes orgânicos puros, temperaturas elevadas e valores de pH de 4 a 7. Quando operada no modo de fase reversa, a coluna CHIRALPAK AGP separa enantiômeros em uma variedade muito ampla de substâncias medicamentosas, como ácidos, aminas e compostos neutros. A enantiosseletividade e a retenção podem ser facilmente reguladas pelo pH e força iônica da fase móvel, e a natureza e a concentração do modificador orgânico.
Características:
  • Resolução em fase reversa direta de moléculas quirais
  • Estável com diversos modificadores orgânicos
  • Disponível em tamanhos analíticos e semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Aplicação
  • Quantificação enantiomérica de metadona em amostras de pontos de matriz seca post-mortem reais: Comparação da cromatografia líquida e da cromatografia líquida supercrítica acoplada à espectrometria de massa.: Este estudo explora a aplicação de técnicas de cromatografia líquida enantiosseletiva, incluindo o uso de CHIRALPAK® AGP, para a quantificação de isômeros de metadona em pontos de matriz seca, contribuindo para a toxicologia forense e para a química analítica (Mueller et al., 2021).
  • Separação enantiomérica da dioxoprometazina e sua farmacocinética estereosseletiva em ratos por HPLC-MS/MS.: Esta pesquisa demonstra a utilidade das fases estacionárias quirais, como a CHIRALPAK® AGP, para separar enantiômeros de compostos farmacêuticos, fornecendo informações sobre a farmacocinética estereosseletiva crítica para o desenvolvimento de medicamentos e farmacologia clínica (Lun et al., 2021).
  • Avaliação dos enantiômeros de R- (-) e S- (+) Clenbuterol durante um ciclo de dopagem ou ingestão contínua de carne contaminada usando cromatografia líquida quiral por LC-TQ-MS.: Este artigo detalha a aplicação da cromatografia líquida quiral, potencialmente envolvendo as colunas CHIRALPAK® AGP, para distinguir entre o uso terapêutico e as fontes de contaminação do clenbuterol, abordando desafios na análise de dopagem esportiva (Dolores et al., 2019).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)