Key Documents
20324AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC quiral 2000 RSP
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC quiral Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L45
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyclodextrin, beta- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
3.5-7
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Os grupos hidroxila na superfície da β-ciclodextrina reagem com (R,S)-óxido de propileno para gerar uma fase estacionária quiral de uso geral. Ela tem a propriedade adicional de separar estruturas não aromáticas, como t-boc aminoácidos, para os quais é uma metodologia padrão.
  • Fase ligada: β-Ciclodextrina modificada com (R,S)-hidroxipropil
Aplicação
A coluna de HPLC quiral Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP é composta basicamente de β e γ ciclodextrinas nativas e derivatizadas. Ela foi usada para numerosas separações quirais por meio da captura seletiva de moléculas orgânicas na cavidade da ciclodextrina.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rare case of rhabdomyolysis with therapeutic doses of phendimetrazine tartrate.
DK, et al.
American Journal of Therapeutics, 13(2), 175-176 (2006)
Solid-phase extraction of methadone enantiomers and benzodiazepines in biological fluids by two polymeric cartridges for liquid chromatographic analysis
He, Hua, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 814 (2), 385-391 (2005)
C Pham-Huy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 700(1-2), 155-163 (1997-12-09)
The simultaneous determination of methadone (Mtd) enantiomers and its major metabolite, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP), in human urine and serum by enantioselective HPLC using a new Cyclobond 1-2000 RSP column is described. After alkaline extraction from urine or serum with estazolam as
Liquid chromatographic separation of zalcitabine and its stereoisomers
Scypinski, Stephen; Ross, Arthur J.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 12 (10), 1271-1276 (1994)
High-performance liquid chromatographic determination of the isomeric purity of a series of dioxolane nucleoside analogues
Di Marco, M.P., et al.
Journal of Chromatography A, 645 (1), 107-114 (1993)
Conteúdo relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC