14024AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
teicoplanin aglycone phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
operating pH range
3.0-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Bonded phase: Teicoplanin aglycone
- Operating pH range: 3.0 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
Aplicação
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This study emphasizes the effectiveness of the Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column in the enantioseparation of complex cyclic amino acids. The methodology detailed provides profound insights into the chirality aspects of biochemical molecules, which is crucial for the synthesis of novel pharmaceutical agents and the study of biochemical pathways. This research supports analytical chemists in academia focused on developing chiral analytical methods and advancing chemical synthesis (Berkecz et al., 2009).
Informações legais
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.