14100AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
About This Item
Produtos recomendados
product name
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC guard column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
teicoplanin aglycone phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
3-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)