Documentos Principais
8.22252
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3ClO
Número CAS:
Peso molecular:
78.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-865-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
320 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C (DIN 51794)
Lim. expl.
7.3-19 % (v/v)
p.e.
52 °C/1013 hPa
pf
-112 °C
temperatura de transição
flash point 5 °C
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Acetyl chloride in nano-electrospray ionization: Acetyl chloride is utilized for consecutive-ionization of cholesterol in nano-electrospray mass spectrometry, enhancing lipid analysis capabilities (Foest et al., 2023).
  • Acetyl chloride in live-cell imaging: A study details the use of acetyl chloride in developing a coumarin-based fluorescent probe for ratiometric detection of hydrazine, applicable in live cell imaging (Qu et al., 2019).
  • Acetyl chloride in archaeological preservation: Acetyl chloride is applied in the chemical characterization of archaeological wood, providing insights into the conservation of historical artifacts (Zoia et al., 2017).
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 5°C/ 4°C): 1.127 - 1.129
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Trietilamina for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08352
Trietilamina
Acetophenone for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00028
Acetophenone
Anisole for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01452
Anisole
Nitrobenzene ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
252379
Nitrobenzene
Oxalyl chloride reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
O8801
Oxalyl chloride