90964
Cloreto de hidrogênio
3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
Methanolic HCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentração
3 M in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Derivatization of fatty acids, particularly volatile (short chain) fatty acids
- Clean reaction (no side reaction) with volatile by-products
- Provides clean, fast, quantitative derivatization
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?