17934
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in ethanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hydrogen chloride – ethanol solution, ~1.25 M HCl, for GC derivatization, LiChropur™
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentração
~1.25 M HCl
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.825 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?