705551
Cloreto de hidrogênio
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid in CPME
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
2.85-3.30 M (silver nitrate titration)
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
pb
106 °C
densidade
0.895 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?