Key Documents
345547
Sigma-Aldrich
Cloreto de hidrogênio
4.0 M in dioxane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A solução de cloreto de hidrogênio contém 4,0 M de cloreto de hidrogênio em 1,4-dioxano como solvente. É comumente usada como um reagente de desproteção durante a desproteção do grupo tert-butoxicarbonila (Boc) de vários aminoácidos e peptídeos. Além disso, serve como um reagente em várias reações de síntese orgânica, incluindo a síntese de cloretos de aminoácidos N-9-Fluorenilmetoxicarbonila (Fmoc).
Aplicação
A solução de cloreto de hidrogênio (4,0 M em dioxano) pode ser usada como:     
  • Um reagente para a desproteção do grupo de proteção N-Boc de vários derivados heterocíclicos.     
  • Um reagente para a desproteção de grupos de proteção de polímeros. Por exemplo, a desproteção do polímero protegido por éter benzílico.      
  • Um iniciador de polimerização em combinação com ZnCl2 na síntese de poli(éter etílico vinílico) terminado em formil a partir de éter etílico vinílico (EVE).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of Chitosan-graft-Poly (vinyl ether) as a Thermoresponsive Water-Soluble Chitosan
Namikoshi T, et al.
Journal of Fiber Science and Technology, 75(12), 193-199 (2019)
Z L Neumann et al.
Journal of veterinary internal medicine, 29(6), 1584-1594 (2015-10-02)
Canine osteosarcoma (OS) is an aggressive sarcoma characterized by pathologic skeletal resorption and pulmonary metastases. A number of negative prognostic factors, including bone alkaline phosphatase, have been identified in dogs with OS, but the underlying biologic factors responsible for such
Brian W Simons et al.
The Journal of pathology, 235(3), 478-489 (2014-10-29)
Inflammation is associated with several diseases of the prostate including benign enlargement and cancer, but a causal relationship has not been established. Our objective was to characterize the prostate inflammatory microenvironment after infection with a human prostate-derived bacterial strain and
Anne Bouchut et al.
PloS one, 10(3), e0117966-e0117966 (2015-03-19)
Lysine acetylation is a reversible post-translational modification (PTM) that has been detected on thousands of proteins in nearly all cellular compartments. The role of this widespread PTM has yet to be fully elucidated, but can impact protein localization, interactions, activity
Jingjing Cao et al.
Journal of virology, 89(5), 2777-2791 (2014-12-30)
Microtubule transport of circovirus from the periphery of the cell to the nucleus is essential for viral replication in early infection. How the microtubule is recruited to the viral cargo remains unclear. In this study, we observed that circovirus trafficking