304174
Cloreto de hidrogênio
1.0 M in acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
concentração
1.0 M in acetic acid
950-1100 mmol/L (silver nitrate titration)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C