Documentos Principais
07607
Supelco
Hydrochloric acid
0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Sinônimo(s):
Methanolic HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.05
product name
Cloreto de hidrogênio, 0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentração
0.45-0.55 M in methanol
0.5 M in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methanolic HCl was used in fatty acid analysis during a study to identify Δ4 fatty acid desaturated from Thraustochytrium sp. involved in the biosynthesis of docosahexanoic acid.
Learn more in the Product Information
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)