Documentos Principais
4.80680
SAFC
Hydrochloric acid 3 Mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
EMPROVE® EXPERT
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6